Learn More
N-óxido de difenhidramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenhydramine N-Oxide |
| CAS | 3922-74-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H21 N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Diphenhydramine N-Oxide, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethan-1-amine oxide, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, N-oxide (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), (Dimethylamino)ethyl benzhydryl ether N-oxide, NSC 9091 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO2/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Óxido de 2-benzhidriloxi-N,N-dimetiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 271.35 |
| Mostrar más |