Learn More
N-óxido de difenhidramina, LoGiCal
Código de producto. 30462313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462313 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462313 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0490.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenhydramine N-Oxide
CAS 3922-74-5
Nombres de analitos o componentes Diphenhydramine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H21 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diphenhydramine N-Oxide, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethan-1-amine oxide, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, N-oxide (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), (Dimethylamino)ethyl benzhydryl ether N-oxide, NSC 9091
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO2/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES C[N+](C)([O-])CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC Óxido de 2-benzhidriloxi-N,N-dimetiletanamina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 271.35
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1572 g/mol