Learn More
Clorhidrato de N-óxido de difenhidramina, Mikromol™
Código de producto. 30051912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051912 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051912 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0490.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de difenhidramina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenhydramine N-Oxide Hydrochloride
CAS 13168-00-8
Nombres de analitos o componentes Diphenhydramine N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C17 H21 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diphenhydramine N-Oxide Hydrochloride, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethan-1-amine oxide hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO2.ClH/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.C[N+](C)([O-])CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC Óxido de 2-benzhidriloxi-N,N-dimetiletanamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 307.815
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.134 g/mol