Learn More
Difenhidramina N-Beta-D-Glucuronida, TRC
Código de producto. 30012567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012567 25 mg 25 miligramos
30004376 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012567 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48691025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137908-78-2
Fórmula molecular C23 H29 N O7
Peso molecular (g/mol) 431.48
Sinónimo Ethanaminium, 2-(diphenylmethoxy)-N-β-D-glucopyranuronosyl-N,N-dimethyl-, inner salt, Diphenhydramine N-glucuronide, Diphenhydramine N-β-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[2-benzhidroxietil(dimetil)azanil]-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxilato
SMILES C[N+](C)(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenhydramine N-beta-D-Glucuronide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29NO7/c1-24(2,22-19(27)17(25)18(26)21(31-22)23(28)29)13-14-30-20(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-22,25-27H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-,19+,21-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.1944