Learn More
Diphenhydramine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16450868
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16450868 5 g 5 g
16429875 250 mg 250 miligramos
16422096 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16450868 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0303A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Diphenhydramine hydrochloride is a first-generation histamine H1-receptor antagonist with anti-cholinergic effect. Diphenhydramine hydrochloride can across the ovine blood-brain barrier (BBB).
Diphenhydramine hydrochloride is a first-generation histamine H1-receptor antagonist with anti-cholinergic effect. Diphenhydramine hydrochloride can across the ovine blood-brain barrier (BBB).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenhydramine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 147-24-0
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H22ClNO
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (342.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (342.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 291.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.82
Porcentaje de pureza 99.04%