Learn More
Difenhidramina HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30461724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461724 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461724 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMDPH1094HC1LM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Difenhidramina HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenhydramine hydrochloride
CAS 147-24-0
Nombres de analitos o componentes Diphenhydramine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H21 N O . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP), Orphenadrine Imp. D (EP), Diphenhydramine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-benzhidriloxi-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 291.82
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 291,139 g/mol