Learn More
Difenhidramina-d6 N-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenhydramine-d6 N-Oxide |
| CAS | 1346603-42-6 |
| Fórmula molecular | C17H15D6NO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-(Diphenylmethoxy)-N,N-(dimethyl-d6)ethanamine N-Oxide, [(Dimethyl-d6)amino]ethyl Benzhydryl Ether N-Oxide, NSC 9091-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO2/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | O=N(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 277.39 |