Learn More
Clorhidrato de difenhidramina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenhydramine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1189986-72-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17H16D6ClNO |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-(Diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethanamine-d6 Hydrochloride, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethylamine-d6 Hydrochloride, Allergina-d6, Benadryl-d6, Dibondrin-d6, Noctomin-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-benzhidriloxi-N,N-bis(trideuteriometil)etanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 297.85 |
| Mostrar más |