Learn More
Clorhidrato de difenhidramina-d5 (fenil-d5), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenhydramine-D5 (phenyl-D5) Hydrochloride |
| CAS | 1219795-16-0 |
| Fórmula molecular | C17H16D5NO • HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Diphenhydramine-d5 Hydrochloride (Phenyl-d5), 2-[Phenyl(phenyl-d5)methoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride, Diphenhydramine-d5 hydrochloride, Diphenhydramine-D5 (phenyl-D5) hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3/i3D,5D,6D,9D,10D |
| SMILES | CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C(C([2H])=C2[2H])=C(C([2H])=C2[2H])[2H].Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de N,N-dimetil-2-(fenil(fenil-D5)metoxi)etan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 296.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.17 |