Learn More
Clorhidrato de difenhidramina-D3 0,1 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenhydramine-D3 Hydrochloride |
| CAS | 2714413-98-4 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C17 D3 H18 N O . HCl |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Diphenhydramine-D3 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-benzhidriloxi-N-metil-N-(trideuteriometil)etanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 294.83 |
| Mostrar más |