Learn More
Metilsulfato de difemanil, Mikromol™
Descripción
Metilsulfato de difemanil
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphemanil Metilsulfate |
| CAS | 62-97-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Diphemanil Metilsulfate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H24 N . C H3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Diphemanil Metilsulfate, 4-(Diphenylmethylene)-1,1-dimethylpiperidinium methyl sulfate, Demotil, Diphemanil, Diphemanil methosulfate, Diphemanil methyl sulfate, Diphemanil metilsulfate, Diphenatil, Diphenmanil methylsulfate, Diphenmethanil, Diphenmethanil methylsulfate, N,N-Dimethyl-4-piperidylidene-1,1-diphenylmethane methylsulfate, NSC 41725, Nivelon, Nivelona, Prantal, Prantil, Prentol, Talpran, Vagophemanil, Vagophemanil methyl sulfate, Variton |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N.CH4O4S/c1-21(2)15-13-19(14-16-21)20(17-9-5-3-6-10-17)18-11-7-4-8-12-18;1-5-6(2,3)4/h3-12H,13-16H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | COS(=O)(=O)[O-].C[N+]1(C)CCC(=C(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-benzhidrilideno-1,1-dimetilpiperidin-1-io;sulfato de metilo |
| Mostrar más |