Learn More
Metilsulfato de difemanil, LoGiCal
Código de producto. 30463660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463660 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463660 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1163.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphemanil Metilsulfate
CAS 62-97-5
Nombres de analitos o componentes Diphemanil Metilsulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 N . C H3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diphemanil Metilsulfate, 4-(Diphenylmethylene)-1,1-dimethylpiperidinium methyl sulfate, Demotil, Diphemanil, Diphemanil methosulfate, Diphemanil methyl sulfate, Diphemanil metilsulfate, Diphenatil, Diphenmanil methylsulfate, Diphenmethanil, Diphenmethanil methylsulfate, N,N-Dimethyl-4-piperidylidene-1,1-diphenylmethane methylsulfate, NSC 41725, Nivelon, Nivelona, Prantal, Prantil, Prentol, Talpran, Vagophemanil, Vagophemanil methyl sulfate, Variton
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N.CH4O4S/c1-21(2)15-13-19(14-16-21)20(17-9-5-3-6-10-17)18-11-7-4-8-12-18;1-5-6(2,3)4/h3-12H,13-16H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES COS(=O)(=O)[O-].C[N+]1(C)CCC(=C(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1
Nombre IUPAC 4-benzhidrilideno-1,1-dimetilpiperidin-1-io;sulfato de metilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 389.51
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1661 g/mol