Learn More
Difacinona-d4 (indanediona-4,5,6,7-d4), TRC
Código de producto. 30368993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30368993 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30368993 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4869615MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphacinone indanedione-4,5,6,7-d4
CAS 1219802-15-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23 2H4 H12 O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Diphacinone D4 (indanedione-4,5,6,7 D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C23H16O3/c24-21-17-13-7-8-14-18(17)22(25)20(21)23(26)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19-20H/i7D,8D,13D,14D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(C(=O)C(c3ccccc3)c4ccccc4)C(=O)c2c1[2H]
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetradeuterio-2-(2,2-difenilacetil)indeno-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 344.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1351
Porcentaje de pureza >95