Learn More
Diperodón, Mikromol™
Código de producto. 30051880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051880 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051880 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3054.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diperodón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diperodon
CAS 101-08-6
Nombres de analitos o componentes Diperodon
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H27 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-(1-Piperidinyl)-1,2-propanediol bis(phenylcarbamate) (ester), 3-Piperidino-1,2-propanediol dicarbanilate, Diothane, Diperodon, Diperodone, (+/-)-Diperodon
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27N3O4/c26-21(23-18-10-4-1-5-11-18)28-17-20(16-25-14-8-3-9-15-25)29-22(27)24-19-12-6-2-7-13-19/h1-2,4-7,10-13,20H,3,8-9,14-17H2,(H,23,26)(H,24,27)
SMILES O=C(Nc1ccccc1)OCC(CN2CCCCC2)OC(=O)Nc3ccccc3
Nombre IUPAC N-fenilcarbamato de [2-(fenilcarbamoiloxi)-3-piperidin-1-ilpropil]
Peso molecular (g/mol) 397.47
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 397,2002 g/mol