Learn More
Diperodón, LoGiCal
Código de producto. 30459238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459238 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459238 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3054.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diperodon
CAS 101-08-6
Nombres de analitos o componentes Diperodon
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H27 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(1-Piperidinyl)-1,2-propanediol bis(phenylcarbamate) (ester), 3-Piperidino-1,2-propanediol dicarbanilate, Diothane, Diperodon, Diperodone, (+/-)-Diperodon
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27N3O4/c26-21(23-18-10-4-1-5-11-18)28-17-20(16-25-14-8-3-9-15-25)29-22(27)24-19-12-6-2-7-13-19/h1-2,4-7,10-13,20H,3,8-9,14-17H2,(H,23,26)(H,24,27)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O=C(Nc1ccccc1)OCC(CN2CCCCC2)OC(=O)Nc3ccccc3
Nombre IUPAC N-fenilcarbamato de [2-(fenilcarbamoiloxi)-3-piperidin-1-ilpropil]
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 397.47
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 397,2002 g/mol