Learn More
Dipentil ftalato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10778352 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10778352 25 g Frasco de vidrio 25 g
10276051 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11955041 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10778352 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 357360250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 131-18-0 | C18H26O4 | 306.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-18-0
Fórmula molecular C18H26O4
Peso molecular (g/mol) 306.4
Clave InChI IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dipentyl phthalate, di-n-pentyl phthalate, diamyl phthalate, amyl phthalate, amoil, di-n-amyl phthalate, di-n-pentylphthalate, phthalic acid, dipentyl ester, phthalic acid diamyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester
PubChem CID 8561
ChEBI CHEBI:34680
Nombre IUPAC dipentil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipentyl phthalate
Punto de fusión -55.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0230g/mL
Punto de ebullición 342.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C(O)OC5H11)2C6H4
Índice de refracción 1.4885 to 1.4905
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.023
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.4
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dipentyl phthalate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.