Learn More
Carbonato de dipentilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dipentyl Carbonate |
| CAS | 2050-94-4 |
| Fórmula molecular | C11H22O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Diamyl Carbonate, NSC 7948, Dipentyl Ester Carbonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22O3/c1-3-5-7-9-13-11(12)14-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCOC(=O)OCCCCC |
| Nombre IUPAC | carbonato de dipentilo |
| Peso molecular (g/mol) | 202.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1569 |