Descripción
- Extremo superior con válvula de reflujo, extremo inferior con válvula de bola
- Fabricados con polipropileno transparente resistente
- Posibilidad de muestreo en todas las capas y puntos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de inmersión |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Incluye | Sifón de inmersión |
| Capacidad (imperial) | 16,91 oz |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Tamaño | Profundidad de inmersión: 100 a 200 cm |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción sencilla de muestras líquidas, muestreo multicapa y puntual |
| Diámetro exterior (métrico) | 25 mm |