Learn More
Dioxipiramidón, Mikromol™
Código de producto. 30461867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461867 4 x 25 mg -
30051701 100 mg 100 miligramos
30052141 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461867 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1049.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Dioxipiramidón, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dioxypyramidon
CAS 519-65-3
Nombres de analitos o componentes Dioxypyramidon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Acetic acid, 2-(dimethylamino)-2-oxo-, 2-acetyl-2-methyl-1-phenylhydrazide, Acetic acid, (dimethylamino)oxo-, 2-acetyl-2-methyl-1-phenylhydrazide (9CI), Semioxamazide, 1-acetyl-1,5,5-trimethyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Acetyl-1,5,5-trimethyl-2-phenylsemioxamazide, Dioxoaminopyrine, Dioxyaminopyrine, Dioxypyramidon, alpha-(Dimethylamidooxalyl)-beta,beta-methylacetylphenylhydrazine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3O3/c1-10(17)15(4)16(11-8-6-5-7-9-11)13(19)12(18)14(2)3/h5-9H,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)C(=O)C(=O)N(N(C)C(=O)C)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-(N-[acetil(metil)amino]anilino)-N,N-dimetil-2-oxoacetamida
Peso molecular (g/mol) 263.29
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.127 g/mol