Learn More
Dioxipiramidón, Mikromol™
Descripción
Dioxipiramidón
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dioxypyramidon |
| CAS | 519-65-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Dioxypyramidon |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H17 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Acetic acid, 2-(dimethylamino)-2-oxo-, 2-acetyl-2-methyl-1-phenylhydrazide, Acetic acid, (dimethylamino)oxo-, 2-acetyl-2-methyl-1-phenylhydrazide (9CI), Semioxamazide, 1-acetyl-1,5,5-trimethyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Acetyl-1,5,5-trimethyl-2-phenylsemioxamazide, Dioxoaminopyrine, Dioxyaminopyrine, Dioxypyramidon, alpha-(Dimethylamidooxalyl)-beta,beta-methylacetylphenylhydrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N3O3/c1-10(17)15(4)16(11-8-6-5-7-9-11)13(19)12(18)14(2)3/h5-9H,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)C(=O)N(N(C)C(=O)C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(N-[acetil(metil)amino]anilino)-N,N-dimetil-2-oxoacetamida |
| Mostrar más |