Learn More
Dioxipiramidón, LoGiCal
Código de producto. 30461595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461595 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461595 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1049.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dioxypyramidon
CAS 519-65-3
Nombres de analitos o componentes Dioxypyramidon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acetic acid, 2-(dimethylamino)-2-oxo-, 2-acetyl-2-methyl-1-phenylhydrazide, Acetic acid, (dimethylamino)oxo-, 2-acetyl-2-methyl-1-phenylhydrazide (9CI), Semioxamazide, 1-acetyl-1,5,5-trimethyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Acetyl-1,5,5-trimethyl-2-phenylsemioxamazide, Dioxoaminopyrine, Dioxyaminopyrine, Dioxypyramidon, alpha-(Dimethylamidooxalyl)-beta,beta-methylacetylphenylhydrazine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3O3/c1-10(17)15(4)16(11-8-6-5-7-9-11)13(19)12(18)14(2)3/h5-9H,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)C(=O)C(=O)N(N(C)C(=O)C)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-(N-[acetil(metil)amino]anilino)-N,N-dimetil-2-oxoacetamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 263.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.127 g/mol