Learn More
Dioxibenzona, TRC
Código de producto. 30135348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135348 1 g 1 g
30010207 100 mg 100 miligramos
30006736 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135348 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4863651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-53-3
Fórmula molecular C14 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 244.24
Sinónimo Benzophenone, 2,2'-dihydroxy-4-methoxy- (6CI,7CI,8CI), (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyphenyl)methanone, 2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone, 4-Methoxy-2,2'-dihydroxybenzophenone, Advastab 47, BP 8, Benzophenone 8, Cyasorb UV 24, Cyasorb UV 24 Light Absorber, DMB, Dioxybenzon, Dioxybenzone, Eversorb 52, Kemisorb 111, NSC 56769, Spectra-Sorb UV 24, UF 2, UV 24, (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyphenyl)methanone
Nombre IUPAC (2-hidroxi-4-metoxifenil)-(2-hidroxifenil)metanona
SMILES COc1ccc(C(=O)c2ccccc2O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dioxybenzone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O4/c1-18-9-6-7-11(13(16)8-9)14(17)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,15-16H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0736
Porcentaje de pureza >95%