Learn More
Dioxindolil-L-alanina (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30006820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006820 500 mg 500 miligramos
30005620 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD486855500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 184955-21-3
Fórmula molecular C11 H12 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 236.22
Sinónimo (αS)-α-Amino-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-oxo-1H-indole-3-propanoic Acid, [3(S)]-α-Amino-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-oxo-1H-indole-3-propanoic Acid;
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(3-hidroxi-2-oxo-1H-indol-3-il)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](CC1(O)C(=O)Nc2ccccc12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-amino-3-(3-hydroxy-2-oxo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O4/c12-7(9(14)15)5-11(17)6-3-1-2-4-8(6)13-10(11)16/h1-4,7,17H,5,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t7-,11?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0797
Porcentaje de pureza >95%