Learn More
Dioxidina, TRC
Código de producto. 17947164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17947164 50 mg 50 miligramos
17909264 5 mg 5 miligramos
17918374 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17947164 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD48716050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17311-31-8
Fórmula molecular C10 H10 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 222.197
Sinónimo 2,3-Bis(hydroxymethyl)quinoxaline-1,4-di-N-oxide, 2,3-Di(hydroxymethyl)quinoxaline 1,4-Di-N-oxide, 2,3-Di(hydroxymethyl)quinoxaline Di-N-oxide, Dioxydine, Farmoxidin, Mastoxidine, Metrosept;
Nombre IUPAC [3-(hidroximetil)-1,4-dioxo-quinoxalina-2-il]metanol
SMILES OCc1c(CO)n(=O)c2ccccc2n1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Dioxidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2O4/c13-5-9-10(6-14)12(16)8-4-2-1-3-7(8)11(9)15/h1-4,13-14H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0641
Porcentaje de pureza >95%