Learn More
Dioxatión 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323455 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323455 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12870000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dioxathion
CAS 78-34-2
Nombres de analitos o componentes Dioxathion
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H26 O6 P2 S4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26O6P2S4/c1-5-15-19(21,16-6-2)23-11-12(14-10-9-13-11)24-20(22,17-7-3)18-8-4/h11-12H,5-10H2,1-4H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)SC1OCCOC1SP(=S)(OCC)OCC
Nombre IUPAC (3-dietoxifosfinotioilsulfanil-1,4-dioxan-2-il)sulfanil-dietoxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 456.54
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.0087 g/mol