Learn More
Dioxabenzofos 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325580 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325580 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12850000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dioxabenzofos (Salithion)
CAS 3811-49-2
Nombres de analitos o componentes Dioxabenzofos (Salithion)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H9 O3 P S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dioxabenzofos, Salithion
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9O3PS/c1-9-12(13)10-6-7-4-2-3-5-8(7)11-12/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COP1(=S)OCc2ccccc2O1
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-sulfanilideno-4H-1,3,2λ ^{5}-benzodioxafosfinina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 216.19
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.001 g/mol