Learn More
Diosmin, TRC
Código de producto. 30138577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138577 10 g 10 g
30008800 1 g 1 g
30009369 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48520010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 520-27-4
Fórmula molecular C28 H32 O15
Peso molecular (g/mol) 608.54
Sinónimo Diosmin, 7-[[6-O-(6-Deoxy-α-l-mannopyranosyl)-β-d-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavone 7-O-rutinoside, 3',5-Dihydroxyl-4'-methoxylflavanone-7-O-α-L-rhamnosyl (1→6)-β-D-glucopyranoside, 7-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Barosmin, Buchu resin, Diosmetin 7-O-rhamnosyl(1→6)-glucoside, Diosmetin 7-O-rutinoside, Diosmetin 7-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranoside, Diosmetin 7-rutinoside, Diosmetin 7-β-rutinoside, Diosmil, Diosmine, Diosven, Dioven, Diovenor, Flebosmil, Flebosten, Hemerven, Insuven, Litosmil, Tovene, Varinon, Ven-Detrex, Venex 500, Venosmine
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenilo)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]oxoxi-2-il]oxicromeno-4-uno
SMILES COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diosmin (Barosmin)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C28H32O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-8,10,19,21-30,32-37H,9H2,1-2H3/t10-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 608.1741
Porcentaje de pureza >95%