Learn More
Octaacetato de diosmina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diosmin Octaacetate |
| CAS | 6195-54-6 |
| Fórmula molecular | C44H48O23 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-(Acetyloxy)-2-[3-(acetyloxy)-4-methoxyphenyl]-7-[[2,3,4-tri-O-acetyl-6-O-(2,3,4-tri-O-acetyl-6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-4H-1-benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H48O23/c1-18-37(59-21(4)47)39(61-23(6)49)41(63-25(8)51)43(56-18)55-17-35-38(60-22(5)48)40(62-24(7)50)42(64-26(9)52)44(67-35)65-28-14-33(58-20(3)46)36-29(53)16-31(66-34(36)15-28)27-11-12-30(54-10)32(13-27)57-19(2)45/h11-16,18,35,37-44H,17H2,1-10H3/t18-,35?,37+,38+,39+,40?,41+,42+,43+,44+/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC(=O)C)C2=CC(=O)c3c(OC(=O)C)cc(O[C@@H]4OC(CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]5OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)[C@H]4OC(=O)C)cc3O2 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [5-[5-acetiloxi-4-oxo-7-[(2S,3R,5R)-3,4,5-triacetiloxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxicromen-2-il]-2-metoxifenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 944.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 944.2586 |