Learn More
Diosmin, MedChemExpress
Descripción
Diosmin is a flavonoid found in a variety of citrus fruits and also an agonist of the aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diosmin |
| CAS | 520-27-4 |
| Color | Light Brown |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H32O15 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (164.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(O)=C2)OC3=CC(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO[C@H]5[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O5)O)O)O)O4)O)O)O)=CC(O)=C13 |
| Peso molecular (g/mol) | 608.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 608.54 |
| Mostrar más |