Learn More
Diosmina EP Impureza F, Mikromol™
Código de producto. 30051815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051815 25 mg 25 miligramos
30051905 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051815 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0816.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diosmina EP Impureza F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diosmetin
CAS 520-34-3
Nombres de analitos o componentes Diosmetin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H12 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one (Diosmetin), 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, Diosmetin (6CI), Flavone, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxy- (7CI,8CI), 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavone, 4'-Methylluteolin, 5,7,3'-Trihydroxy-4'-methoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Diosmetine, Diosmetol, Luteolin 4'-methyl ether, Pillon, Disomin Imp. F (EP), Diosmin Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-7,17-19H,1H3
SMILES COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)cromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 300.26
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0634 g/mol