Learn More
Diosmetina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diosmetin |
| CAS | 520-34-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H12 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, Diosmetin (6CI), Flavone, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxy- (7CI,8CI), 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavone, 4'-Methylluteolin, 5,7,3'-Trihydroxy-4'-methoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Diosmetine, Diosmetol, Luteolin 4'-methyl ether, Pillon, Disomin Imp. F (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-7,17-19H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2 |
| Nombre IUPAC | 5,7-dihidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 300.26 |
| Mostrar más |