Learn More
Diosmetin, MedChemExpress
Código de producto. 16491486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491486 200 mg 200 miligramos
16418996 100 mg 100 miligramos
16414767 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16491486 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0125
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Diosmetin is a natural flavonoid which inhibits human CYP1A enzyme activity with an IC50 of 40 μM in HepG2 cell.
Diosmetin is a natural flavonoid which inhibits human CYP1A enzyme activity with an IC50 of 40 μM in HepG2 cell.
Spécification
Nombre del producto químico o material Diosmetin
CAS 520-34-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O6
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (333.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 300.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.26
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.