Learn More
Diosmetina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diosmetin-d3 |
| CAS | 1189728-54-8 |
| Fórmula molecular | C16 2H3 H9 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Diosmetin D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-7,17-19H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2 |
| Nombre IUPAC | 5,7-dihidroxi-2-[3-hidroxi-4-(trideuteriometoxi)fenil]cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 303.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.0822 |