Learn More
Diosmetina 3-O-Beta-D-Glucuronida, TRC
Código de producto. 30010776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010776 10 mg 10 miligramos
30003501 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48501510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152503-50-9
Fórmula molecular C22 H20 O12
Peso molecular (g/mol) 476.39
Sinónimo 5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl-β-D-Glucopyranosiduronic Acid
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[5-(5,7-dihidroxi-4-oxocromeno-2-il)-2-metoxifenoxi]-3,4,5-trihidroxiox-2-carboxílico
SMILES COc1ccc(cc1O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)C3=CC(=O)c4c(O)cc(O)cc4O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diosmetin 3-O-beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20O12/c1-31-12-3-2-8(13-7-11(25)16-10(24)5-9(23)6-15(16)32-13)4-14(12)33-22-19(28)17(26)18(27)20(34-22)21(29)30/h2-7,17-20,22-24,26-28H,1H3,(H,29,30)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.0955
Porcentaje de pureza >95%