Learn More
Diosmetina 3',7-Diglucurónida (>85%), TRC
Código de producto. 30383101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383101 1 mg
30371189 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4850401MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152503-51-0
Fórmula molecular C28 H28 O18
Peso molecular (g/mol) 652.51
Sinónimo β-D-Glucopyranosiduronic acid, 5-[7-(β-D-glucopyranuronosyloxy)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl]-2-methoxyphenyl
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[2-[3-[(2R,3R,4S,5S,6S)-6-carboxi-3,4,5-trihidroxioxi-2-il]oxi-4-metaxifenilo]-5-hidroxi-4-oxocromeno-7-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxi-2-ácido carboxílico
SMILES COc1ccc(cc1O[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)C3=CC(=O)c4c(O)cc(O[C@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)cc4O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diosmetin 3',7-Diglucuronide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H28O18/c1-41-12-3-2-8(4-14(12)44-28-22(36)18(32)20(34)24(46-28)26(39)40)13-7-11(30)16-10(29)5-9(6-15(16)43-13)42-27-21(35)17(31)19(33)23(45-27)25(37)38/h2-7,17-24,27-29,31-36H,1H3,(H,37,38)(H,39,40)/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,27-,28-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 652.1276