Learn More
Diosgenina, TRC
Código de producto. 30138500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138500 5 g 5 g
30006883 10 g 10 g
30012778 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4847005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 512-04-9
Fórmula molecular C27 H42 O3
Peso molecular (g/mol) 414.62
Sinónimo Spirost-5-en-3-ol, (3β,25R)-, 25D-Spirost-5-en-3β-ol (6CI,7CI), Spirost-5-en-3β-ol, (25R)- (8CI), Spiro[8H-naphth[2',1':4,5]indeno[2,1-b]furan-8,2'-[2H]pyran], spirost-5-en-3-ol deriv., (25R)-Spirost-5-en-3β-ol, (3β,25R)-Spirost-5-en-3-ol, 25α-Spirost-5-en-3β-ol, Diosgenin, NSC 33396, Nitogenin
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diosgenin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H42O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.3134
Porcentaje de pureza >95%