missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diosgenina, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15483649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15483649 100 g 100 g
15463649 5 g 5 g
15473649 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15483649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60976.22
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 512-04-9 | C27H42O3 | 414.63 g/mol

Diosgenin is the precursor for the semisynthesis of progesterone which in turn was used in early combined oral contraceptive pills. The unmodified steroid has estrogenic activity and can reduce the level of serum cholesterol. Diosgenin has been used in traditional medicine as an antihypercholesterolemia, antihypertriacylglycerolemia, antidiabetes and antihyperglycemia agent. Diosgenin is a steroid sapogenin used in the semi-synthesis of pregnenolone, cortisone, and progesterone. Diosgenin has estrogenic activity and can reduce the level of serum cholesterol.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La diosgenina es la precursora de la semisíntesis de la progesterona que a su vez se utilizó en las primeras píldoras anticonceptivas orales combinadas. El esteroide no modificado tiene actividad estrogénica y puede reducir el nivel de colesterol sérico. La diosgenina se ha utilizado en la medicina tradicional como un agente antihipercolesterolemia, antihipertriacilglicerolemia, antidiabetes y antihiperglucemia. La diosgenina es una sapogenina esteroidea utilizada en la semisítesis de la pregnenolona, la cortisona y la progesterona. La diosgenina tiene actividad estrogénica y puede reducir el nivel de colesterol sérico.

Solubilidad
Soluble en cloroformo (50 mg/ml), etanol (83 mg/ml en 25 °C), agua (<1 mg/ml en 25 °C), DMSO (<1 mg/ml en 25 °C) y metanol.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 512-04-9
Fórmula molecular C27H42O3
Peso molecular (g/mol) 414.63
Número MDL MFCD00016887,MFCD01002142
Clave InChI WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
Sinónimo 3-beta-Hydroxy-5-spirostene; Nitogenin
PubChem CID 46783391
Nombre IUPAC (1'S,2R,2'S,4'S,5R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'R,16'S)-5,7',9',13'-tetrametill-5'-oxaspiro[oxano-2,6'-pentaciclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosan]-18'-en-16'-ol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@H](C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@]11CC[C@@H](C)CO1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Diosgenin
Punto de fusión 200°C to 206°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Beilstein 94582
Índice Merck 14,3295
Información de solubilidad Soluble in chloroform (50mg/ml),ethanol (83mg/ml at 25°C),water (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.63
Forma física Polvo

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.