Learn More
Dioscin, TRC
Código de producto. 30133324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133324 50 mg 50 miligramos
30133069 25 mg 25 miligramos
30006887 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48523050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19057-60-4
Fórmula molecular C45 H72 O16
Peso molecular (g/mol) 869.06
Sinónimo (+)-Dioscin, 3-O-β-D-α-L-Rhamnopyranosyl(1→4)-[α-L-rhamnopyranosyl(1→2)]-β-D-glucopyranoside-diosgenin, Collettiside III, Dioscine, Diosgenin 3-O-α-L-Rhamnopyranosyl-(1→2)-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→4)]-β-D-glucopyranoside, Diosgenin 3-O-α-L-Rhamnopyranosyl-(1→4)-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-glucopyranoside, Diosgenin bis-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2 and 1→4)-β-D-glucopyranoside, Paris III, Polyphyllin III, (3β,25R)-Spirost-5-en-3-yl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)]-β-D-glucopyranoside
Nombre IUPAC (2S,2'S,3R,3'R,4R,4'R,5R,5'R,6S,6'S)-6,6'-(((2R,3S,4S,5R,6R)-4-hidroxi-2-(hidroximetil)-6-(((4S,5'R,6aR,6bS,8aS,8bR,9S,10R,11aS,12aS,12bS)-5',6a,8a,9-tetrametil-1,3,3',4,4',5,5', 6,6a,6b,6',7,8,8a,8b,9,11a,12,12a,12b-icosahidrospiro[nafto[2',1':4,5]indeno[2,1-b]furano-10,2'-piran]-4-il)oxi)tetrahidro-2H-piran-3,5-diil)bis(oxi))bis(2-metiltetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol)
SMILES O[C@H]1[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O[C@H](O[C@H]3C)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@H](O[C@@H]4CC5=CC[C@@]6([H])[C@@](C7)([H])[C@@](CC[C@]6([H])[C@@]5(C)CC4)(C)[C@]8([H])[C@@]7([H])O[C@@](CC[C@H]9C)(OC9)[C@H]8C)O[C@@H]2CO)O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dioscin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C45H72O16/c1-19-9-14-45(54-18-19)20(2)30-28(61-45)16-27-25-8-7-23-15-24(10-12-43(23,5)26(25)11-13-44(27,30)6)57-42-39(60-41-36(52)34(50)32(48)22(4)56-41)37(53)38(29(17-46)58-42)59-40-35(51)33(49)31(47)21(3)55-40/h7,19-22,24-42,46-53H,8-18H2,1-6H3/t19-,20+,21+,22+,24+,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35-,36-,37+,38-,39-,40+,41+,42-,43+,44+,45-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 868.482