Learn More
Dioscin, MedChemExpress
Código de producto. 16404767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16404767 50 mg 50 miligramos
16498868 10 mg 10 miligramos
16491308 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16404767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0124
MedChemExpress Dioscin(CCRIS 4123; Collettiside III) is a natural steroid saponin derived from several plants, showing potent anti-cancer effect against a variety of tumor cell lines.
Dioscin(CCRIS 4123
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dioscin
CAS 19057-60-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C45H72O16
Cantidad 50 mg
Sinónimo Collettiside III CCRIS 4123
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (115.07 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C)O[C@@]([H])(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O[C@]3([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@@](O[C@@H]4CC5=CC[C@]([C@]([H])(C[C@@]6([H])[C@]7([H])[C@H](C)[C@]8(OC[C@H](C)CC8)O6)[C@]7(C)CC9)([H])[C@@]9([H])[C@@]5(C)CC4)([H])O[C@@H]2CO)[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 869.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 869.04
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease