Learn More
Thermo Scientific™ Bomba binaria estándar UltiMate™ LPG-3400SD
Maximice la flexibilidad para una amplia variedad de aplicaciones de HPLC/UHPLC con la mayor selección de proporciones y mezclas de disolvente con esta bomba rápida compatible con UHPLC.
Marca: Thermo Scientific™ 5040.0031
Descripción
La bomba cuaternaria estándar Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ LPG-3400SD es la opción perfecta para garantizar la flexibilidad de una amplia variedad de aplicaciones de LC analíticas con la mayor selección de proporciones y mezclas de disolvente. Se pueden usar hasta cuatro disolventes para el desarrollo del método adecuado, el lavado del sistema o la preparación de disolventes. Compatibles con valores de presión de hasta 62 MPa (9000 psi/620 bar) para caudales de hasta 10 ml/min, las bombas UltiMate 3000 SD son perfectas para las aplicaciones de LC estándar y totalmente compatibles con las separaciones de UHPLC rápidas.
Uso recomendado
La bomba LPG-3400SD es ideal para el desarrollo de métodos, la investigación analítica y el análisis sistemático en los sectores farmacéutico, de alimentos y bebidas y medioambiental. Es compatible con columnas cortas de partículas inferiores a 2 µm para agilizar el análisis y reducir el consumo de disolventes.Transferencia sencilla de métodos
Las bombas UltiMate 3000 SD y de separación rápida (RS), y las configuraciones del sistema ofrecen un retardo de gradiente similar y volúmenes de columna adicionales. Esto simplifica la transferencia de métodos entre laboratorios de desarrollo de métodos, donde normalmente se usan bombas de UHPLC, y laboratorios de control de calidad y producción con configuraciones de bomba de LC estándar.Características
- Principio de funcionamiento de pistón doble de serie, dosificación de gradientes a baja presión
- Amplio intervalo de caudal operativo de 200 µl/min a 10 ml/min con alta precisión de caudal
- Compatible con valores de presión operativos de hasta 62 MPa (9000 psi/620 bar)
- Tecnología Thermo Scientific™ SmartFlow™ para compensar la compresibilidad automáticamente (no es necesario el ajuste manual del disolvente)
- Amplia selección de volúmenes de mezcla Thermo Scientific™ SpinFlow™ para equilibrar perfectamente el volumen de retardo de gradiente y la eficacia de la mezcla
- Desgasificación al vacío fiable con un desgasificador de micromembrana de cuatro canales interno
- Lavado de junta trasera activo para maximizar la vida útil de la junta y el tiempo de actividad de la bomba
Especificaciones
| Bomba estándar cuaternaria LPG-3400 SD | |
| Dimensionamiento a baja presión | |
| 62 MPa | |
| Conector D-Sub de 15 pines para conexión de gradilla de disolventes/desgasificador | |
| De 325 a 1840 µl (según la configuración del mezclador SpinFlow), valor predeterminado: 690 µl | |
| 0,001 ml/min (Se recomienda 0,2 ml/min) | |
| Pistón doble de serie | |
| Normalmente: < 0,2 MPa o < 1 % (el valor que sea mayor) | |
| < 0,15% SD | |
| Desgasificador de micromembrana de 4 canales | |
| 42 cm | |
| 16 cm | |
| 51 cm | |
| 13,5 kg | |
| 100-120 V, 60 Hz; 200-240 V, 50 Hz |
| ± 0,1% | |
| 10,0 ml/min | |
| < 70 dB(A) a 1 m de distancia | |
| Compatibilidad total con la cualificación del instrumento Thermo Scientific Dionex AutoQ, el estado de cualificación y la monitorización del estado del sistema. Todos los parámetros del sistema se registran en el seguimiento de auditoría de Chromeleon. | |
| 2 entradas digitales, 2 salidas de relé | |
| 4 | |
| Concentrador USB con 3 tomas integradas | |
| ± 0,5% (escala completa) | |
| Integrada, 4 canales | |
| 16,5 pulgadas | |
| 6,3 pulgadas | |
| 20 pulgadas | |
| 29,8 lb | |
| 100-120 V, 60 Hz; 200-240 V, 50 Hz |