Learn More
Thermo Scientific™ Manguitos de PEEK Dionex™
Código de producto. 11382163 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Conexiones con tubos de sílice fundida
Conexiones con unión Microtight
Diámetro exterior (métrico):
30 µm
280 μm
360 μm
Dimensione della confezione:
paquete de 10
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Para utilizar con (equipo) Diámetro exterior (métrico) Dimensione della confezione
11382163 Conexiones con unión Microtight 360 μm paquete de 10
11372133 Conexiones con tubos de sílice fundida 280 μm paquete de 5
11382133 Conexiones con tubos de sílice fundida 30 µm paquete de 5
11352173 Conexiones con unión Microtight 280 μm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11382163 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 161405
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Los manguitos de PEEK Thermo Scientific™ Dionex ofrecen un corte de gran precisión y están pulidos.
Los manguitos de PEEK Thermo Scientific™ Dionex ofrecen un corte de gran precisión y están pulidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Para una unión Microtight; 360 µm de diámetro externo
Para utilizar con (equipo) Conexiones con unión Microtight
Diámetro exterior (métrico) 360 μm
Línea de productos nanoLC