Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II Ba Cartridges
Código de producto. 11301763
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 mL
Cantidad:
1
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
11301763 2,5 mL 1 paquete de 48
1 options
Código de producto. 11301763 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 057094
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Elimine las altas concentraciones de sulfato de las matrices de muestras para mejorar el rendimiento de la cromatografía iónica (IC) y facilitar el análisis iónico de bajo nivel. Realice el pretratamiento de hasta 12 muestras de manera simultánea.
Remove high concentrations of sulfate from sample matrices Improve ion chromatography (IC) performance and facilitate low-level ion analysis. Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II Ba Cartridges are an off-line sample preparation technique that uses a styrene-based, sulfonic acid resin in the barium form to eliminate these matrix interferences and improve performance of ion chromatography (IC). Use them singly or in series, or pretreat up to 12 samples in parallel using the optional Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ Sample Prep Station.
Para obtener determinaciones reproducibles y cuantitativas en muestras de baja fuerza iónica, active estos cartuchos añadiendo NaCl u otra sal sódica. Las muestras tratadas con NaCl deben pasar a través de un cartucho On-Guard II Ag para eliminar el cloruro añadido y, a continuación, a través de un cartucho OnGuard II H o una columna quelante MetPac™ CC-1 para eliminar los iones que contrarrestan la plata.
Resuelva complicados problemas de aplicación
  • Aumente la sensibilidad, reduzca los valores iniciales y obtenga mejores separaciones
  • Logre determinaciones a nivel de traza reproducibles en matrices concentradas
  • Aumente la vida útil de sus columnas de análisis
  • Se puede usar para una amplia variedad de matrices gracias a la gran estabilidad de pH
  • Es compatible con aplicaciones con opciones de formatos de 1 cc y 2,5 cc, así como el formato de cuerpo de jeringa para el procesamiento robótico (pedido personalizado)
Fácil de usar, sin fugas
  • Cartucho sin canalización y sin fugas
  • Conexiones de entrada Luer rápidas y seguras
Rendimiento garantizado
  • Incluye un certificado de análisis que verifica la capacidad, el rendimiento y la limpieza
Realice el pretratamiento de 12 muestras de manera simultánea
  • Utilice la estación de preparación de muestras Dionex OnGuard y los cartuchos de pretratamiento de muestras OnGuard opcionales
Especificaciones
Descripción Ba; 2,5 cc
Para utilizar con (aplicación) Extracción de concentraciones elevadas de sulfato
Para utilizar con (equipo) Estación de preparación de muestras Dionex OnGuard
Material Resina de ácido sulfónico a base de estireno en forma de bario
Volumen (métrico) 2,5 mL
Cantidad 1
Línea de productos OnGuard