Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ NS 1
Código de producto. 11391693 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
10 μm
Tipo de columna:
Modo mixto
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Tipo de columna unitSize
11391693 250 mm 4 mm 10 μm Modo mixto 1 PCS
11391703 150 mm 4 mm 5 μm Modo mixto cada uno
15520224 250 mm 2 mm 10 μm Modo mixto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391693 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 035321
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga separaciones de alta eficacia de compuestos ionizables hidrófobos con estas columnas de fase reversa poliméricas.
Consiga separaciones de alta eficacia de compuestos ionizables hidrófobos con precolumnas y columnas de análisis Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm. Ideales para la cromatografía de supresión iónica o de pares iónicos, estas columnas de fase reversa a base de polímero ofrecen una resolución y una forma de los picos excelentes. El empaquetado es un polímero de etilvinilbenceno con una amplia superficie macroporoso neutro entrecruzado con divinilbenceno al 55 %, lo que garantiza la resistencia de las columnas IonPac NS1 a los disolventes, los ácidos y las bases además de permitir el uso de eluyente de pH 0 a 14.
Columnas a base de polímero para separaciones de fase reversa eficaces
  • Ideales para la separación de moléculas grandes con cargas localizadas como los surfactantes
  • Se pueden usar para aplicaciones de fase reversa poliméricas tradicionales
  • Uso con la cromatografía de pares iónicos para separaciones complejas
  • Disponible en tamaños de partículas de 5 y 10 μm
Aplicaciones clave
Use las columnas IonPac NS1 para realizar separaciones fiables de varios compuestos: ácidos carboxílicos alifáticos de alto peso molecular, sulfatos y sulfonatos alquílicos y aromáticos, iones de amonio cuaternario, vitaminas hidrosolubles, óxidos de azufre, complejos de cianuro metálico, fenoles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Modo mixto
Entrecruzamiento 55 % DVB
Caudal 1 mL/min
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de pares de iones o fase reversa
Hidrofobicidad Alto
Presión máxima 4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas 10 μm
Fase estacionaria Etilvinilbenceno/divinilbenceno
Tipo Mixed Mode
Formato Calibre estándar
Material de embalaje Polímero esférico, entrecruzado, macroporoso
pH De 0 a 14
Disolventes De 0 a 100 % de disolventes para HPLC
Longitud (métrico) 250 mm
Diámetro (métrico) 4 mm
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.