Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de modo mixto de etilvinilbenceno/divinilbenceno Dionex™ IonPac™ NS1, 10 μm, 4 mm x 35 mm
Código de producto. 11381703 Tienda Thermo Scientific Productos
Código de producto. 11381703 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 039567
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Formato de columna: Precolumna; fase de columna: Fase reversa, emparejamiento de iones y supresión de iones
Consiga separaciones de alta eficacia de compuestos ionizables hidrófobos con precolumnas y columnas de análisis Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm. Ideales para la cromatografía de supresión iónica o de pares iónicos, estas columnas de fase reversa a base de polímero ofrecen una resolución y una forma de los picos excelentes. El empaquetado es un polímero de etilvinilbenceno con una amplia superficie macroporoso neutro entrecruzado con divinilbenceno al 55 %, lo que garantiza la resistencia de las columnas IonPac NS1 a los disolventes, los ácidos y las bases además de permitir el uso de eluyente de pH 0 a 14.
Columnas a base de polímero para separaciones de fase reversa eficaces
  • Ideales para la separación de moléculas grandes con cargas localizadas como los surfactantes
  • Se pueden usar para aplicaciones de fase reversa poliméricas tradicionales
  • Uso con la cromatografía de pares iónicos para separaciones complejas
  • Disponible en tamaños de partículas de 5 y 10 μm
Aplicaciones clave
Use las columnas IonPac NS1 para realizar separaciones fiables de varios compuestos: ácidos carboxílicos alifáticos de alto peso molecular, sulfatos y sulfonatos alquílicos y aromáticos, iones de amonio cuaternario, vitaminas hidrosolubles, óxidos de azufre, complejos de cianuro metálico, fenoles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo de columna Modo mixto
Entrecruzamiento 55 % DVB
Caudal 1 mL/min
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de pares de iones o fase reversa
Hidrofobicidad Alto
Presión máxima 4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas 10 μm
Fase estacionaria Etilvinilbenceno/divinilbenceno
Tipo Precolumna de calibre estándar
Formato Calibre estándar
Material de embalaje Polímero esférico, entrecruzado, macroporoso
pH De 0 a 14
Longitud (métrico) 35 mm
Diámetro (métrico) 4 mm
Características ecológicas FSC
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.