Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de sílice fundido Dionex™
Código de producto. 11342123 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
75 μm
100 μm
150 μm
200 μm
Longitud (métrico):
2,5 m
5 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11342123 50 μm 5 m 1 PCS
11322123 20 μm 5 m 1 PCS
11332123 25 μm 5 m cada uno
11352123 75 μm 5 m cada uno
11362123 100 μm 5 m cada uno
11372123 150 μm 5 m cada uno
11382123 200 μm 5 m cada uno
11312143 10 μm 5 m cada uno
11312233 30 μm 2,5 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11342123 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 160477
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Los tubos de sílice fundida Thermo Scientific™ se caracterizan por su excelente durabilidad química e inertidad.
Los tubos de sílice fundida Thermo Scientific™ se caracterizan por su excelente durabilidad química e inertidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rellenos de LC capilares Ultimate/nano-HPLC
Material Sílice fundido
Longitud (métrico) 5 m
Diámetro interior (métrico) 50 μm
Diámetro exterior (métrico) 280 μm
Línea de productos nanoLC