Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de oligonucleótidos DNASwift™ SAX-1S
Código de producto. 11371893
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11371893 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11371893 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 066766
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Utilice una columna de intercambio aniónico fuerte con la columna de oligonucleótidos Thermo Scientific™ DNASwift™ SAX-1S que proporciona una resolución excepcionalmente alta para la purificación de oligonucleótidos.
Utilice una columna de intercambio aniónico fuerte con la columna de oligonucleótidos Thermo Scientific™ DNASwift™ SAX-1S que proporciona una resolución excepcionalmente alta para la purificación de oligonucleótidos.
  • Capacidad excepcionalmente alta que genera una extraordinaria producción de gran pureza
  • Selectividad mejorada para una alta resolución de purificación de oligonucleótidos a nivel de laboratorio mediante cromatografía de intercambio aniónico
  • Compatible con pH alto, disolventes y altas temperaturas
  • Soporte monolítico químicamente estable y de presión estable revestido con nanogránulos de látex funcionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de base SAX-1S
Altura del lecho 130 mm
Volumen del lecho 2,5 mL
Tipo de columna Columna de análisis
Descripción Longitud: 150 mm; D.I.: 5,0 mm
Química de columna Amina cuaternaria
Caudal 3 mL/min
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de intercambio aniónico, purificación de oligonucleótidos, Ácido nucleico/intercambio aniónico
Presión máxima 1500 psi (100 bar)
Línea de productos Monolito
Fase estacionaria Amina cuaternaria
Tipo Bio-LC
Cantidad Each
Disolventes Disolventes orgánicos más comunes
Temperatura máx. (métrico) 85°C
Longitud (métrico) 150 mm
Diámetro (métrico) 5 mm
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.