Learn More
Dioleína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glyceryl Dioleate |
| CAS | 25637-84-7 |
| Fórmula molecular | C39H72O5 • C39H72O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | DAG-18:1/18:1, DGO 8, Diolein, Emulsifier TS-PH 008, Glycerin Dioleate, Glycerol Dioleate, Glyceryl Dioleate, Ligalub 12GE, Nikkol DGO 80, Oleic Acid Diglyceride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h2*17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b2*19-17-,20-18-/t;37-/m.0/s1 |
| SMILES | OC(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O |
| Nombre IUPAC | Dioleato de (S)-3-hidroxipropano-1,2-diilo--dioleato de 2-hidroxipropano-1,3-diilo (1/1) |
| Peso molecular (g/mol) | 1242 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1241.08 |