Learn More
Diofenolano, TRC
Código de producto. 30138512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138512 50 mg 50 miligramos
30138284 100 mg 100 miligramos
17981645 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD50508550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63837-33-2
Fórmula molecular C18 H20 O4
Peso molecular (g/mol) 300.35
Sinónimo 1,3-Dioxolane, 2-ethyl-4-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-, 2-Ethyl-4-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolane, Aware, Diofenolan
Nombre IUPAC 2-etil-4-[(4-fenoxifenoxi)metil]-1,3-dioxolano
SMILES CCC1OCC(COc2ccc(Oc3ccccc3)cc2)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diofenolan
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O4/c1-2-18-20-13-17(22-18)12-19-14-8-10-16(11-9-14)21-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,17-18H,2,12-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1362