Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diofenolan |
| CAS | 63837-33-2 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.141 g/cm3 (20°C) |
| Temperatura de inflamación | 114°C |
| Color | Transparente |
| Punto de ebullición | >250°C (1013 hPa) |
| Sinónimo | 2-ethyl-4-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolane |
| Peso molecular (g/mol) | 300.35 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |