Learn More
Diofenolano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30328105 100 mg
1 options
Código de producto. 30328105 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC12840000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diofenolan
CAS 63837-33-2
Nombres de analitos o componentes Diofenolan
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H20 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Dioxolane, 2-ethyl-4-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-, 2-Ethyl-4-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolane, Aware, Diofenolan
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O4/c1-2-18-20-13-17(22-18)12-19-14-8-10-16(11-9-14)21-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,17-18H,2,12-13H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCC1OCC(COc2ccc(Oc3ccccc3)cc2)O1
Nombre IUPAC 2-etil-4-[(4-fenoxifenoxi)metil]-1,3-dioxolano
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 300.35
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1362 g/mol